Få mere at vide
Tocris Bioscience™ b-Cyclodextrin
Descripción
β-Cyclodextrin (β-CD) is a cyclic oligosaccharide comprising seven glucose subunits linked by α-1,4-glycosidic bonds, forming a cage-like supramolecular structure with a hydrophobic interior and a hydrophilic exterior. β-Cyclodextrins can form inclusion complexes with a diverse range of hydrophobic compounds. These complexes increase the aqueous solubility, dissolution rate, and bioavailability of the guest compounds.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 7585-39-9 |
| Mængde | 1 g |
| Mål | Buffers, Chelators and Reagents |
| Molekylær formel | C42H70O35 |
| Renhed | 98% |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?