missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
b-Cyano-L-alanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | beta-Cyano-L-alanine |
| CAS | 6232-19-5 |
| Molekylær formel | C4H6N2O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 3-Cyano-L-alanine, (2S)-2-Amino-3-cyanopropanoic Acid, L-2-Amino-3-cyanopropanoic Acid, L-3-Cyanoalanine, L-β-Cyanoalanine β-Cyano-L-alanine |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N2O2/c5-2-1-3(6)4(7)8/h3H,1,6H2,(H,7,8)/t3-/m0/s1 |
| SMIL | N[C@@H](CC#N)C(O)=O |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-3-cyanopropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.1 |
| Formel vægt | 114.0429 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?