Få mere at vide
b-Chloro-D-alanine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | beta-Chloro-D-alanine hydrochloride |
| CAS | 51887-88-8 |
| Molekylær formel | C3 H6 Cl N O2 . Cl H |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | D-Alanine, 3-chloro-, hydrochloride (1:1), D-Alanine, 3-chloro-, hydrochloride (9CI), 3-Chloro-D-alanine hydrochloride, D-β-Chloroalanine hydrochloride, β-Chloro-D-alanine hydrochloride, (2S)-2-Amino-3-chloro-propanoic acid hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6ClNO2.ClH/c4-1-2(5)3(6)7;/h2H,1,5H2,(H,6,7);1H/t2-;/m1./s1 |
| SMIL | Cl.N[C@H](CCl)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-3-chloropropanoic acid;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 160 |
| Formel vægt | 158.9854 |