Få mere at vide
BUCHI Distillation Spiders for 20mL Cylindrical Flasks
Artikelnummer. 12085402 Shop alle Buchi produkter
Til brug med (udstyr):
20 ml cylindriske kolber
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12085402
Brand: BUCHI 001334
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For 6, 12, or 20 position parallel evaporation from 20mL cylindrical flasks
Tekniske data
Type Destillering af Edderkop
Til brug med (udstyr) 20 ml cylindriske kolber
Holder 6 x 20 mL Cylindrical Flasks
Tilspidsning 29.2/32
Volumen (metrisk) 20 mL