Få mere at vide
b-Bromo-benzeneethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-2-phenylethanol |
| CAS | 41252-83-9 |
| Molekylær formel | C8 H9 Br O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | beta-Bromo-benzeneethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9BrO/c9-8(6-10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2 |
| SMIL | OCC(Br)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2-bromo-2-phenylethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 201.06 |
| Formel vægt | 199.984 |