Få mere at vide
b-Boswellic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | beta-Boswellic acid |
| CAS | 631-69-6 |
| Molekylær formel | C30 H48 O3 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | β-Boswellic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C30H48O3/c1-18-10-13-26(3)16-17-28(5)20(24(26)19(18)2)8-9-21-27(4)14-12-23(31)30(7,25(32)33)22(27)11-15-29(21,28)6/h8,18-19,21-24,31H,9-17H2,1-7H3,(H,32,33)/t18-,19+,21-,22-,23-,24+,26-,27-,28-,29-,30-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H]1CC[C@]2(C)CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@@H](O)[C@@](C)([C@@H]5CC[C@@]34C)C(=O)O)[C@@H]2[C@H]1C |
| IUPAC navn | (3R,4R,4aR,6aR,6bS,8aR,11R,12S,12aR,14aR,14bR)-3-hydroxy-4,6a,6b,8a,11,12,14b-heptamethyl-2,3,4a,5,6,7,8,9,10,11,12,12a,14,14a-tetradecahydro-1H-picene-4-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 456.7 |
| Formel vægt | 456.3603 |