Få mere at vide
B, Ba, Ca, Mg, Mo, Na, P, Si, Zn @ 2500 μg/g i 75cSt olie, VHG™
Artikelnummer. 17970496
Skift visning
Mængde:
200 g
Artikelnummer. Mængde
17970496 200 g
1 options
Artikelnummer. 17970496 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGMA92500200G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
B, Ba, Ca, Mg, Mo, Na, P, Si, Zn @ 2500 μg/g i 75cSt olie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium/Boron/Calcium/Magnesium/Molybdenum/Phosphorus/Silicon/Sodium/Zinc
CAS 7440-39-3, 7440-42-8, 7440-70-2, 7439-95-4, 7439-98-7, 7723-14-0
Metoder ICP
Analyt- eller komponentnavne Barium/Boron/Calcium/Magnesium/Molybdenum/Phosphorus/Silicon/Sodium/Zinc
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix 75 cSt Olie
Mængde 200 g
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Barium 2500 μg/g/Boron 2500 μg/g/Calcium 2500 μg/g/Magnesium 2500 μg/g/Molybdenum 2500 μg/g/Phosphorus 2500 μg/g/Silicon 2500 μg/g/Sodium 2500 μg/g/Zinc 2500 μg/g