Få mere at vide
b-AP15, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493396
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16493396 25 mg
16492097 50 mg
16431116 200 mg
16426386 100 mg
16421716 500 mg
16405958 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16493396 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13989
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
MedChemExpress b-AP15 is a specific inhibitor of the deubiquitinating enzymes UCHL5 and Usp14.
b-AP15 is a specific inhibitor of the deubiquitinating enzymes UCHL5 and Usp14.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale b-AP15
CAS 1009817-63-3
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H17N3O6
Mængde 25 mg
Synonym NSC 687852
Opløselighedsinformation DMSO : 20 mg/mL (47.69 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1/C(CN(C(C=C)=O)C/C1=C\C2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2)=C/C3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3
Molekylvægt (g/mol) 419.39
Formel vægt 419.39
Procent renhed 98.09%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death