Få mere at vide
b-alanin tert-butyl ester hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30320991
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30320991 5 g
1 options
Artikelnummer. 30320991 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA5105655G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale beta-Alanine Tert-butyl Ester Hydrochloride
CAS 58620-93-2
Molekylær formel C7H15NO2 . HCl
Mængde 5 g
Synonym Tert-butyl beta-Alaninate Hydrochloride, Tert-butyl 3-Aminopropanoate Hydrochloride, 3-Aminopropionic Acid Tert-butyl Ester Hydrochloride, 3-Aminopropanoic Acid Tert-butyl Ester Hydrochloride, Beta-alanine Tert-butyl Ester Hydrochloride, beta-Alanine t-Butyl Ester Hydrochloride, beta-Alanine 1,1-Dimethylethyl Ester Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H15NO2.ClH/c1-7(2,3)10-6(9)4-5-8;/h4-5,8H2,1-3H3;1H
SMIL Cl.CC(C)(C)OC(=O)CCN
IUPAC navn tert-butyl 3-aminopropanoat; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 181.66
Formel vægt 181.087