missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
b-Alacleatinine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | beta-Alacleatinine Hydrochloride |
| CAS | 15231-28-4 |
| Molekylær formel | C4H8ClN3O |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 2-Amino-5,6-dihydro-4(3H)-pyrimidinone Hydrochloride, Tetrahydro-2-imino-4(1H)-Pyrimidinone Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7N3O.ClH/c5-4-6-2-1-3(8)7-4;/h1-2H2,(H3,5,6,7,8);1H |
| SMIL | C1CN=C(NC1=O)N.Cl |
| IUPAC navn | 2-amino-5,6-dihydro-1H-pyrimidin-4-one;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 149.58 |
| Formel vægt | 149.0356 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?