Få mere at vide
Brady™ B-7643 Kabelmarkører til BBP33
Artikelnummer. 17434732 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Mængde:
750 etiketter
Artikelnummer. Mængde
17434732 750 etiketter
1 options
Artikelnummer. 17434732 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 197481
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3460.00 DKK
    3113.81 DKK / Pakke med 1
    Spare 346.19 DKK
    10% Slukket
På lager
B33 Series termoplastisk polyether polyurethan tag til kabler.
  • Ingen tilsatte halogener
  • Fremragende brandsikkerhedsegenskaber
  • Minimal røgemission
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Klæbende type Ikke-klæbende
Farve Hvid
Slutte Mat
Materiale Termoplastisk polyether polyurethan
Print teknologi Termisk overførsel
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Data-, telekommunikations-, lednings- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) BBP ™33 skilte- og etiketprinter, BradyPrinter i3300 og i5300 industrielle etiketprintere
Vandret gentagelse (metrisk) 60 mm
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
Mængde 750 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +90 °C
Tykkelse (metrisk) 0.45 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 15.1 mm
Bredde (metrisk) 60 mm
Højde (metrisk) 10 mm
Alternativt varenummer B33-60x10-7643-WT