Få mere at vide
Brady™ B-7610 Papir Thermal Transfer Labels, 76 mm kerne
Artikelnummer. 11598774 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
BBP11, BBP12, i5100, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm Core Printers, i7500
BBP11, BBP12, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm Core Printers, i7500
Højde (metrisk):
50 mm
55,9 mm
80 mm
159 mm
Bredde (metrisk):
80 mm
104 mm
108 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Højde (metrisk) Bredde (metrisk)
11598774 BBP11, BBP12, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm Core Printers, i7500 159 mm 108 mm
11569883 BBP11, BBP12, i5100, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm Core Printers, i7500 50 mm 80 mm
11568774 BBP11, BBP12, i5100, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm Core Printers, i7500 55,9 mm 104 mm
11518784 BBP11, BBP12, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm Core Printers, i7500 80 mm 108 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11598774 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 800865
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1520.00 DKK
    1417.92 DKK / Pakke med 1
    Spare 102.08 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Termotransfer printbart papir til billige generelle etiketteringsapplikationer.
  • 76 mm kerne
  • Permanent akrylklæber
  • Mat finish
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance I overensstemmelse med direktiv 2011/65/EU og 2015/863
Klæbende type Akryl, Permanent
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Stanset udstansning
Materiale Papir (B-7610)
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Identifikation af farekommunikation
Til brug med (udstyr) BBP11, BBP12, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm Core Printers, i7500
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Model- THT-108x159-7610
nr. pr. pakke 3000 Label(s) / Boks
Mængde 3000 etiketter
Form Rektangel
Størrelse 108.00 mm (W) x 159.00 mm (H)
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til 122 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +50 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0032 tommer
Tykkelse (metrisk) 0.081 mm
Dimensioner (L x B) 108.00 mm (W) x 159.00 mm (H)
Længde (engelsk) 6,26 tommer
Bredde (engelsk) 4,25 tommer
Bredde (metrisk) 108 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 108.00 mm
Højde (engelsk) 6,26 tommer
Højde (metrisk) 159 mm
Alternativt varenummer THT-108x159-7610