Få mere at vide
Brady™ B-7610 Papir Thermal Transfer Labels, 25 mm kerne
Artikelnummer. 11598764
Højde (metrisk):
10 mm
50 mm
55,9 mm
80 mm
106 mm
Bredde (metrisk):
30 mm
80 mm
104 mm
108 mm
Artikelnummer. 11598764
Brand: Brady™ 800851
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Termotransfer printbart papir til billige generelle etiketteringsapplikationer.
  • 25 mm kerne
  • Permanent akrylklæber
  • Mat finish
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Belægning None
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Die-cut
Materiale Papir (B-7610)
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Identifikation af farekommunikation
Til brug med (udstyr) BBP ™11, ™BBP 12, BradyPrinter i7100, PR Plus-serien, og IP™ Serie printere, THT 76 mm kerneprintere
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40°C
nr. pr. pakke 18000 Labels/Box
Mængde 18.000 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -40°F to +122°F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +50 °C
Tykkelse (engelsk) 0.0032 in.
Tykkelse (metrisk) 0.081 mm
Dimensioner (LxB) 10 x 30 mm
Længde (engelsk) 0.39 in.
Bredde (engelsk) 1.18 in.
Bredde (metrisk) 30 mm
Højde (engelsk) 0.39 in.
Højde (metrisk) 10 mm
Alternativt varenummer BPT ETIKETTER 30 X 10 MM I B-7610