Få mere at vide
Brady™ B-7610 Papirmærker til farlige stoffer, 25 mm kerne
Artikelnummer. 16637763
Skift visning
Højde (metrisk):
85 mm
110 mm
Bredde (metrisk):
55 mm
75 mm
Lodret gentagelse (metrisk):
91 mm
115,4 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Bredde (metrisk) Lodret gentagelse (metrisk) unitSize
16637763 85 mm 55 mm 91 mm -
16647763 110 mm 75 mm 115,4 mm 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16637763 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 622318
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fortrykte desktopprinteretiketter til CLP-GHS-farlige stoffer.
  • Leveres med fortrykte røde diamanter
  • Klar til at du kan udskrive den påkrævede advarsel i overensstemmelse med de seneste regler
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance I overensstemmelse med direktiv 2011/65/EU og 2015/863
Klæbende type Akryl, Permanent
Belægning Ingen
Farve Rød på hvid
Slutte Mat
Format Stanset udstansning
Materiale Papir (B-7610)
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Identifikation af farekommunikation
Til brug med (udstyr) BBP™ 11, BBP™ 12 og BradyPrinter PR Plus Series Label Printers, THT 76 mm Core Printere
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
nr. pr. pakke 400 Labels/Roll
Mængde 400 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +122 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +50 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0032 tommer
Tykkelse (metrisk) 0.081 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 91 mm
Dimensioner (L x B) 85 x 55 mm
Længde (engelsk) 3,35 tommer
Bredde (engelsk) 2,17''
Bredde (metrisk) 55 mm
Højde (engelsk) 3,35 tommer
Højde (metrisk) 85 mm
Alternativt varenummer THTCLP-S-L4B-7610-0.4-SC