Få mere at vide
Brady™ B-7606 Papir Thermal Transfer Labels
Artikelnummer. 11593125 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
19,1 mm
38,1 mm
50,8 mm
76,2 mm
101,6 mm
127 mm
152,4 m
Form:
Firkant
Rektangel
Lodret gentagelse (metrisk):
22,2 mm
41,3 mm
54 mm
79,4 mm
104,8 mm
130,2 mm
155,6 mm
Bredde (metrisk):
57,2 mm
101,6 mm
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Form Lodret gentagelse (metrisk) Bredde (metrisk)
11593125 101,6 mm Firkant 104,8 mm 101,6 mm
11523125 19,1 mm Rektangel 22,2 mm 57,2 mm
11533125 38,1 mm Rektangel 41,3 mm 101,6 mm
11553125 50,8 mm Rektangel 54 mm 57,2 mm
11563125 76,2 mm Rektangel 79,4 mm 57,2 mm
11583125 76,2 mm Rektangel 79,4 mm 101,6 mm
11573125 101,6 mm Rektangel 104,8 mm 57,2 mm
11543125 127 mm Rektangel 130,2 mm 101,6 mm
11503135 152,4 m Rektangel 155,6 mm 101,6 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11593125 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 236740
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Printbare papiretiketter til termotransferprintere.
  • Permanent akrylklæber
  • 25 mm lille kerne
  • Blank finish
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Klæbende type Permanent akryl
Farve Hvid
Slutte Glans
Materiale Papir (B-7606)
Print teknologi Termisk overførsel
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Lagermærkning
Til brug med (udstyr) BBP ™11, ™BBP 12 og THT 76 mm kerneprintere
Etiketter pr. række 1
Mængde 4560 etiketter
Form Firkant
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +50 °C
Tykkelse (metrisk) 0.081 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 104,8 mm
Bredde (metrisk) 101,6 mm
Højde (metrisk) 101,6 mm
Alternativt varenummer BPT-240-405