Få mere at vide
Brady™ B-7600 klare kryogene etiketter
Artikelnummer. 16627763
Skift visning
Farve:
Klarhed
Artikelnummer. Farve
16627763 Klarhed
1 options
Artikelnummer. 16627763 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 302988
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Termotransferprinteretiketter velegnet til kryogene forhold.
  • Hold kryogene hætteglas, rør og opbevaringskasser identificeret gennem flere frysecyklusser for optimal sporbarhed af laboratorieprøver
  • Etiket tillader visuel kontrol af prøveindholdet
  • Tåler temperaturer fra -191 °C til 121 °C
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Farve Klarhed
Slutte Glans
Format Die-cut
Materiale Polypropylen (B-7600)
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Generel laboratorieidentifikation
Til brug med (udstyr) BBP ™11, ™BBP 12, BradyPrinter PR Plus Series Labelprintere, THT 76 mm Core Printere
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196°C
nr. pr. pakke 2500 Labels/Roll
Mængde 2500 etiketter
Form Firkant
Temperaturområde (engelsk) -321°F to 248°F
Temperaturområde (metrisk) -196 °C til +120 °C
Tykkelse (engelsk) 0.003 in.
Tykkelse (metrisk) 0.076 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 27.9 mm
Dimensioner (L x B) 25.40 x 25.4 mm
Længde (engelsk) 1 in.
Bredde (engelsk) 1 in.
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Højde (engelsk) 1 in.
Højde (metrisk) 25.4 mm
Alternativt varenummer THT-305-7600-2.5SC