Få mere at vide
Brady™ B-7569 Fortrykte GHS/CLP kemiske etiketter, L3A diamant
Artikelnummer. 15366641
Skift visning
Mængde:
270/Rulle
340/Rul
Pakningsstørrelse:
1 rulning
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15366641 270/Rulle 1 rulning
15316641 340/Rul 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15366641 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 121641
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet med vinylfilm, der tåler udsættelse for fugt, kemikalier og håndtering
  • BBP ™31 og ™BBP 33 Generelle identifikationsmaterialer
  • Blanke etiketter med fortrykte røde diamanter gør det muligt for printeren at producere 2-farve GHS/CLP etiketter i én udskrivning
  • Tilgængelig i tre størrelser, hver med 6 diamantlayouts, der matcher skabeloner i MarkWare ™Software
  • Servicetemperatur: -4 °F til +°180 F; påføringstemperatur: 50 F °til 180 °F
  • Gennemsnitlig udendørs holdbarhed: 3-5 år
Tekniske data
Vis tekst Forklaring: L3A Diamond
Til brug med (applikation) Kemisk mærkning
Til brug med (udstyr) BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 og BBP37 printere
Mængde 270/Rulle
Dimensioner (L x B) 75 x 110 mm (2,95 x 4,33 tommer)
Alternativt varenummer B30-261-7569-CLP3A