Få mere at vide
Brady™ B-7569 Fortrykte GHS/CLP kemiske etiketter, L2 Diamond
Artikelnummer. 13523340
Mængde:
270/Rulle
340/Rul
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 13523340
Brand: Brady™ 121634
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet med vinylfilm, der tåler udsættelse for fugt, kemikalier og håndtering
  • BBP ™31 og ™BBP 33 Generelle identifikationsmaterialer
  • Blanke etiketter med fortrykte røde diamanter gør det muligt for printeren at producere 2-farve GHS/CLP etiketter i én udskrivning
  • Tilgængelig i tre størrelser, hver med 6 diamantlayouts, der matcher skabeloner i MarkWare ™Software
  • Servicetemperatur: -4 °F til +°180 F; påføringstemperatur: 50 F °til 180 °F
  • Gennemsnitlig udendørs holdbarhed: 3-5 år
Tekniske data
Certificeringer/compliance BS5609:1986 afsnit 2 og afsnit 3
Oversigt Fortrykte GHS/CLP-kemiske etiketter til BBP3x-printere
Klæbende type Permanent akryl
Farve Hvid med fortrykte røde diamanter
Slutte Glans
Materiale Selvlaminerende vinyl
Vis tekst Forklaring: L2 Diamond
Til brug med (applikation) Kemisk mærkning
Til brug med (udstyr) BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 og BBP37 printere
Etiketter pr. række 1
Mængde 340/Rul
Softwaretype Brady Arbejdsstation, MarkWare
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til 75 °C
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Dimensioner (LxB) 85 x 55 mm
Bredde (metrisk) 55 mm
Højde (metrisk) 85.00 mm
Alternativt varenummer B30-260-7569-CLP2