Få mere at vide
Brady™ B-7563 Metalliseret polyester termisk overføringsetiketter
Artikelnummer. 11548754
Skift visning
Højde (metrisk):
12,7 mm
19,1 mm
31,8 mm
50 mm
Etiketter pr. række:
1
2
3
Lodret gentagelse (metrisk):
15,7 mm
22,1 mm
34,8 mm
53 mm
Bredde (metrisk):
25,4 mm
38,1 mm
69,9 mm
76 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Etiketter pr. række Lodret gentagelse (metrisk) Bredde (metrisk)
11548754 12,7 mm 3 15,7 mm 25,4 mm
11563105 19,1 mm 2 22,1 mm 38,1 mm
11583105 31,8 mm 1 34,8 mm 69,9 mm
11513115 50 mm 1 53 mm 76 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11548754 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 236714
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Printbare, metalliserede polyesteretiketter til termotransferprintere.
  • Mat finish
  • Til glatte overflader
  • Varmebestandig med permanent klæbemiddel
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance UL anerkendt
Klæbende type Permanent akryl
Farve Sølv
Slutte Satin
Materiale Metalliseret polyester
Print teknologi Termisk overførsel
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Aktiv sporing, generel identifikation
Til brug med (udstyr) BBP ™11, ™BBP 12, BradyPrinter PR Plus Series Labelprinter, THT 76 mm Core Printere
Vandret gentagelse (metrisk) 28.4 mm
Etiketter pr. række 3
Mængde 2500 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +135 °C
Tykkelse (metrisk) 0.075 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 15,7 mm
Bredde (metrisk) 25,4 mm
Højde (metrisk) 12,7 mm
Alternativt varenummer BPT-5-7563-2.5