Få mere at vide
Brady™ B-727 Polyimid Thermal Transfer Labels, 76 mm kerne
Højde (metrisk):
5,1 mm
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
Form:
Firkant
Rektangel
Lodret gentagelse (metrisk):
8 mm
10,2 mm
12,7 mm
15,9 mm
Bredde (metrisk):
5,1 mm
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
19,1 mm
Beskrivelse
- Permanent akrylklæber
- 76 mm kerne
- Til glatte overflader
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | UL Recognized |
| Klæbende type | Permanent akryl, Permanent |
| Belægning | None |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Glans |
| Format | Patron (tape) |
| Materiale | Polyimid |
| Printbare sider | Single-side Printable |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Vis mere |