Få mere at vide
Brady™ B-727 Polyimid Clean Liner-teknologietiketter
Artikelnummer. 11509923
Skift visning
Højde (metrisk):
5,1 mm
6,4 mm
7,1 mm
9,5 mm
Form:
Firkant
Rektangel
Lodret gentagelse (metrisk):
8 mm
9,3 mm
10 mm
12,6 mm
Bredde (metrisk):
5,1 mm
6,4 mm
7 mm
9,5 mm
16 mm
38,1 mm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Form Lodret gentagelse (metrisk) Bredde (metrisk)
11509923 5,1 mm Firkant 8 mm 5,1 mm
11549923 5,1 mm Rektangel 8 mm 16 mm
11519923 6,4 mm Firkant 9,3 mm 6,4 mm
11579923 6,4 mm Rektangel 9,3 mm 38,1 mm
11529923 7,1 mm Firkant 10 mm 7 mm
11539923 9,5 mm Firkant 12,6 mm 9,5 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11509923 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 622117
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Termotransfer printbare, højtemperatur polyimidetiketter til termotransferprintere.
  • Permanent akrylklæber
  • Blank finish
  • Til glatte overflader
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance UL anerkendt
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Belægning None
Farve Hvid
Slutte Glans
Format Udstanset
Materiale Polyimid
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Sikkerhedsmærke
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Mærkning af kredsløbskort, mærkning af udstyr, temperaturindikator
Til brug med (udstyr) BBP ™11, ™BBP 12, BradyPrinter A8500 printerapplikator, i5100, i7100, PR Plus Series Labelprintere, THT 76 mm Core Printere
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
Model- THTCLT-01-727-5
nr. pr. pakke 5000 Label(s) / Roll
Mængde 5000 etiketter
Form Firkant
Størrelse 5.08 mm (W) x 5.08 mm (H)
Temperaturområde (engelsk) -94°F to 572°F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +300 °C
Tykkelse (engelsk) 0.0044 in.
Tykkelse (metrisk) 0.112 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 8 mm
Dimensioner (L x B) 5.08 mm (W) x 5.08 mm (H)
Længde (engelsk) 0.2 in.
Bredde (engelsk) 0.2 in.
Bredde (metrisk) 5,1 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 5.08 mm
Højde (engelsk) 0.2 in.
Højde (metrisk) 5,1 mm
Alternativt varenummer THTCLT-01-727-5