Få mere at vide
Brady™ B-652 Polyimid Thermal Transfer Labels, 25 mm kerne
Artikelnummer. 11573115
Skift visning
Højde (metrisk):
5,1 mm
6,4 mm
9,5 mm
11,1 mm
Etiketter pr. række:
2
3
5
7
9
15
Lodret gentagelse (metrisk):
8,1 mm
9,4 mm
12,5 mm
14,1 mm
Bredde (metrisk):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
16,5 mm
19,1 mm
31,8 mm
38,1 mm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Etiketter pr. række Lodret gentagelse (metrisk) Bredde (metrisk)
11573115 11,1 mm 7 14,1 mm 12,7 mm
11543115 5,1 mm 5 8,1 mm 16,5 mm
11563115 6,4 mm 2 9,4 mm 38,1 mm
11553115 6,4 mm 3 9,4 mm 31,8 mm
11508744 6,4 mm 5 9,4 mm 19,1 mm
11523115 6,4 mm 15 9,4 mm 6,4 mm
11533115 9,5 mm 9 12,5 mm 9,5 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11573115 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 236727
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Printbare polyimidetiketter med høj temperatur til termotransferprintere.
  • Permanent akrylklæber
  • 25 mm lille kerne
  • Til glatte og strukturerede overflader
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Klæbende type Permanent akryl
Farve Ravgul
Slutte Mat
Materiale Polyimid
Print teknologi Termisk overførsel
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Mærkning af kredsløbskort, mærkning af udstyr
Til brug med (udstyr) BBP™11, BBP™12, BradyPrinter PR Plus Series, THT 76 mm Core Printers
Vandret gentagelse (metrisk) 12.7 mm
Etiketter pr. række 7
Mængde 2500 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +280 °C
Tykkelse (metrisk) 0.112 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 14,1 mm
Bredde (metrisk) 12,7 mm
Højde (metrisk) 11,1 mm
Alternativt varenummer BPT-12-652-2.5