Få mere at vide
Brady™ B-652 Polyimid Thermal Transfer Labels, 25 mm kerne
Artikelnummer. 11553115
Højde (metrisk):
5.1 mm
6.4 mm
9.5 mm
11.1 mm
Etiketter pr. række:
2
3
5
7
9
15
Lodret gentagelse (metrisk):
8.1 mm
9.4 mm
12.5 mm
14.1 mm
Bredde (metrisk):
6.4 mm
9.5 mm
12.7 mm
16.5 mm
19.1 mm
31.8 mm
38.1 mm
Artikelnummer. 11553115
Brand: Brady™ 236725
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Printbare polyimidetiketter med høj temperatur til termotransferprintere.
  • Permanent akrylklæber
  • 25 mm lille kerne
  • Til glatte og strukturerede overflader
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Klæbende type Permanent akryl
Farve Ravgul
Slutte Mat
Materiale Polyimid
Print teknologi Termisk overførsel
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Mærkning af kredsløbskort, mærkning af udstyr
Til brug med (udstyr) BBP™11, BBP™12, BradyPrinter PR Plus Series, THT 76 mm Core Printers
Vandret gentagelse (metrisk) 34.8 mm
Etiketter pr. række 3
Mængde 2500 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +280 °C
Tykkelse (metrisk) 0.112 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 9.4 mm
Bredde (metrisk) 31.8 mm
Højde (metrisk) 6.4 mm
Alternativt varenummer BPT-13-652-2.5