Få mere at vide
Brady™ B-489A Polyester Ultra Aggressive Thermal Transfer Labels
Artikelnummer. 11503065
Højde (metrisk):
12,7 mm
25,4 mm
31,8 mm
50,8 mm
76,2 mm
Etiketter pr. række:
1
3
Lodret gentagelse (metrisk):
15,2 mm
28,6 mm
34,9 mm
54 mm
79,4 mm
Bredde (metrisk):
25,4 mm
50,8 mm
69,9 mm
76,2 mm
101,6 mm
Artikelnummer. 11503065
Brand: Brady™ 067103
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Printbare, ultra aggressive polyesteretiketter til termotransferprintere.
  • 76 mm kerne
  • Til glatte eller teksturerede overflader
  • Aggressiv, permanent klæbemiddel
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance UL og CSA godkendt
Klæbende type Gummi
Belægning None
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Patron (tape)
Materiale Polyester (B-489A)
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Sikkerhedsmærke
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Aktiv sporing, udstyrsmærkning, data, telekommunikation og elektrisk mærkning, generel identifikation, lagermærkning
Til brug med (udstyr) BBP ™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus-serien, og IP™ Serie printere, THT 76 mm kerneprintere
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Model- THT-19-489-1
nr. pr. pakke 1000 Label(s) / Roll
Mængde 1000 etiketter
Form Rektangel
Størrelse 76.20 mm (W) x 50.80 mm (H)
Temperaturområde (engelsk) -40°F to 248°F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +120 °C
Tykkelse (engelsk) 0.0051 in.
Tykkelse (metrisk) 0.13 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 54 mm
Dimensioner (LxB) 76.20 mm (W) x 50.80 mm (H)
Længde (engelsk) 2 in.
Bredde (engelsk) 3 in.
Bredde (metrisk) 76,2 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 76.20 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 76.2 mm
Højde (engelsk) 2 in.
Højde (metrisk) 50,8 mm
Højde (metrisk) printbart område 50.8 mm
Alternativt varenummer THT-19-489-1