Få mere at vide
Brady™ B-489A Polyester Ultra Aggressive Thermal Transfer Etikettape
Artikelnummer. 11513065
Farve:
Hvid
Artikelnummer. 11513065
Brand: Brady™ 067104
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Printbare, ultra aggressive polyesteretiketter til termotransferprintere.
  • 76 mm kerne
  • Til glatte eller teksturerede overflader
  • Aggressiv, permanent klæbemiddel
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance UL og CSA godkendt
Klæbende type Gummi
Belægning None
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Kontinuerlig
Materiale Polyester (B-489A)
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Etiketter
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Aktiv sporing, stregkodemærkning, udstyrsmærkning, generel identifikation, lagermærkning
Til brug med (udstyr) Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200 , Tagus T300, termiske overførselsprintere, IP300, IP600, BBP86
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
Model- THT-21-489
nr. pr. pakke 1 Label(s) / Roll
Mængde 1
Størrelse 76.20 mm (W) x 91.44 m (L)
Temperaturområde (engelsk) -40°F to 248°F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +120 °C
Tykkelse (engelsk) 0.0051 in.
Tykkelse (metrisk) 0.1295 mm
Dimensioner (LxB) 76.20 mm (W) x 91.44 m (L)
Længde (engelsk) 300 ft.
Længde (metrisk) 91.4 mm
Bredde (engelsk) 3 in.
Bredde (metrisk) 76.2 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 76.20 mm
Alternativt varenummer THT-21-489