Få mere at vide
Brady™ B-489A polyesteretiketter til BBP33 og i3300 printere
Artikelnummer. 16278811
Skift visning
Højde (metrisk):
25,4 mm
50,8 mm
Tykkelse (metrisk):
0,1 mm
0,13 mm
Lodret gentagelse (metrisk):
28,6 mm
54 mm
Bredde (metrisk):
50,8 mm
76,2 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Tykkelse (metrisk) Lodret gentagelse (metrisk) Bredde (metrisk) unitSize
16278811 50,8 mm 0,13 mm 54 mm 76,2 mm -
15529294 25,4 mm 0,13 mm 28,6 mm 50,8 mm Pakke med 1500
15934550 50,8 mm 0,1 mm 54 mm 76,2 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16278811 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 142958
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polyesteretiketter med permanent, gummibaseret klæbemiddel til brug med B33-serien.
  • Permanent gummiklæber
  • Slidbestandig
  • Til glatte, ru eller meget teksturerede overflader
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance UL Recognized, CSA Accepted, Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klæbende type Permanent gummi
Belægning None
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Die-cut
Materiale Polyester (B-489A)
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Aktiv sporing, stregkodemærkning, udstyrsmærkning, elektrisk mærkning, generel identifikation
Til brug med (udstyr) BBP ™33, BradyPrinter i3300 og i5300 industrielle etiketprintere
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40°C
nr. pr. pakke 500 Labels/Box
Mængde 500 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -40°F to +248°F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +120 °C
Tykkelse (engelsk) 0.0051 in.
Tykkelse (metrisk) 0,13 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 54 mm
Dimensioner (LxB) 50.80 x 76.2 mm
Længde (engelsk) 2 in.
Bredde (engelsk) 3 in.
Bredde (metrisk) 76,2 mm
Højde (engelsk) 2 in.
Højde (metrisk) 50,8 mm
Alternativt varenummer B33-19-489