Få mere at vide
Brady™ B-489A polyesteretiketter til BBP33 og i3300 printere
Artikelnummer. 15934550 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
25,4 mm
50,8 mm
Tykkelse (metrisk):
0,1 mm
0,13 mm
Lodret gentagelse (metrisk):
28,6 mm
54 mm
Bredde (metrisk):
50,8 mm
76,2 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Tykkelse (metrisk) Lodret gentagelse (metrisk) Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
15934550 50,8 mm 0,1 mm 54 mm 76,2 mm -
15529294 25,4 mm 0,13 mm 28,6 mm 50,8 mm Pakke med 1500
16278811 50,8 mm 0,13 mm 54 mm 76,2 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15934550 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 142956
På lager
Polyesteretiketter med permanent, gummibaseret klæbemiddel til brug med B33-serien.
  • Permanent gummiklæber
  • Slidbestandig
  • Til glatte, ru eller meget teksturerede overflader
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance UL anerkendt, CSA accepteret, i overensstemmelse med direktiv 2011/65/EU og 2015/863
Klæbende type Permanent gummi
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Glans
Format Stanset udstansning
Materiale Polyester (B-483A)
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Aktiv sporing, stregkodemærkning, udstyrsmærkning, elektrisk mærkning, generel identifikation
Til brug med (udstyr) BBP™ 33, BradyPrinter i3300 og i5300 industrielle labelprintere
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
nr. pr. pakke 500 Labels/Box
Mængde 500 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +248 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +120 °C
Tykkelse (engelsk) 0,004 tommer
Tykkelse (metrisk) 0,1 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 54 mm
Dimensioner (L x B) 50.80 x 76.2 mm
Længde (engelsk) 2 tommer
Bredde (engelsk) 3 tommer
Bredde (metrisk) 76,2 mm
Højde (engelsk) 2 tommer
Højde (metrisk) 50,8 mm
Alternativt varenummer B33-19-483