Få mere at vide
Brady™ B-484A Polyester Termisk Transfer Permanente Etiketter
Artikelnummer. 11532955 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
12,7 mm
25,4 mm
50,8 mm
Etiketter pr. række:
1
3
Lodret gentagelse (metrisk):
15,2 mm
28,6 mm
54 mm
Bredde (metrisk):
25,4 mm
50,8 mm
76,2 mm
101,6 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Etiketter pr. række Lodret gentagelse (metrisk) Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
11532955 12,7 mm 3 15,2 mm 25,4 mm 1 rulning
11542955 25,4 mm 1 28,6 mm 50,8 mm -
11552955 25,4 mm 1 28,6 mm 76,2 mm -
11562955 50,8 mm 1 54 mm 76,2 mm -
11572955 50,8 mm 1 54 mm 101,6 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11532955 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 062390
På lager
Printbare, permanente polyesteretiketter til termotransferprintere.
  • Høj vedhæftning
  • Akryl selvklæbende etiketter
  • Varmebestandig
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance UL godkendt
Klæbende type Permanent gummi
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Glans
Format Stanset udstansning
Materiale Polyester (B-484A)
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Aktiv sporing, stregkodemærkning, udstyrsmærkning, generel identifikation, lagermærkning
Til brug med (udstyr) BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kerneprintere, i7500
Vandret gentagelse (metrisk) 27.3 mm
Etiketter pr. række 3
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Model- THT-5-484-10
nr. pr. pakke 10000 Label(s) / Roll
Mængde 10.000 etiketter
Form Rektangel
Størrelse 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til 248 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +120 °C
Tykkelse (engelsk) 0,003 tommer
Tykkelse (metrisk) 0.076 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 15,2 mm
Dimensioner (L x B) 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
Længde (engelsk) 0,5 tommer
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25,4 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 25.40 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 25.4 mm
Højde (engelsk) 0,5 tommer
Højde (metrisk) 12,7 mm
Højde (metrisk) printbart område 12.7 mm
Alternativt varenummer THT-5-484-10