Få mere at vide
Brady™ B-483A Polyester Ultra Aggressive Thermal Transfer Labels
Artikelnummer. 11588294
Højde (metrisk):
12.7 mm
25.4 mm
50.8 mm
76.2 mm
Etiketter pr. række:
1
2
3
Lodret gentagelse (metrisk):
15.2 mm
28.6 mm
54 mm
79.4 mm
Bredde (metrisk):
25.4 mm
38.1 mm
76.2 mm
101.6 mm
Artikelnummer. 11588294
Brand: Brady™ 031333
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Printbare, ultra aggressive polyesteretiketter til termotransferprintere.
  • 76 mm kerne
  • Til glatte eller teksturerede overflader
  • Aggressiv, permanent klæbemiddel
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance UL og CSA godkendt
Klæbende type Gummi
Farve Hvid
Slutte Glans
Format Patron (tape)
Materiale Polyester (B-483A)
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Etiketter
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Aktiv sporing, udstyrsmærkning, data, telekommunikation og elektrisk mærkning, generel identifikation, lagermærkning
Til brug med (udstyr) BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 3 tommer. Kerneprintere
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
Model- THT-19-483-1
nr. pr. pakke 1000 Label(s) / Roll
Mængde 1000 etiketter
Form Rektangel
Størrelse 76.20 mm (W) x 50.80 mm (H)
Temperaturområde (engelsk) -40°F to 248°F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +120 °C
Tykkelse (engelsk) 0.004 in
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 54 mm
Dimensioner (LxB) 76.20 mm (W) x 50.80 mm (H)
Bredde (engelsk) 3 in
Bredde (metrisk) 76.2 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 76.20 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 76.2 mm
Højde (engelsk) 2 in
Højde (metrisk) 50.8 mm
Højde (metrisk) printbart område 50.8 mm
Alternativt varenummer THT-19-483-1