Beskrivelse
- 76 mm kerne
- Til glatte eller teksturerede overflader
- Aggressiv, permanent klæbemiddel
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | UL og CSA godkendt |
| Klæbende type | Gummi |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Glans |
| Format | Kontinuerlig |
| Materiale | Polyester (B-483A) |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Produkttype | Label |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |