Få mere at vide
Brady™ B-459 Polyester Thermal Transfer Labels for M611, BMP61 and BMP71
Artikelnummer. 11578903
Skift visning
Højde (metrisk):
12,7 mm
19,1 mm
50,8 mm
Lodret gentagelse (metrisk):
15,9 mm
22,2 mm
54 mm
Bredde (metrisk):
25,4 mm
38,1 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Lodret gentagelse (metrisk) Bredde (metrisk) unitSize
11578903 19,1 mm 22,2 mm 38,1 mm 1 rulning
11548903 12,7 mm 15,9 mm 38,1 mm 1 rulning
11512795 50,8 mm 54 mm 25,4 mm 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11578903 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 018423
Polyester labels for use with Thermal Transfer Portable Printers.
TLS2200™ parts can also be printed on the BMP™71 Label Printer provided the roll adapter (M71-ADAPT) is used.
Tekniske data
Autoklaverbar Not Autoclavable
Certificeringer/compliance UL Approved
Klæbende type Permanent Acrylic
Farve White
Slutte Matte
Materiale Polyester (B-459)
Print teknologi Thermal Transfer
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Asset Tracking, Barcode Labeling, Equipment Labeling, General Identification
Til brug med (udstyr) BMP™61, BMP™71, and BradyPrinter M611 Mobile Label Printers, TLS 2200™ and TLS-PC LINK™ Thermal Labeling Systems
Etiketter pr. række 1
Mængde 250 Labels
Form Rectangle
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +100°C
Tykkelse (metrisk) 0.079 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 22,2 mm
Bredde (metrisk) 38,1 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 38.1 mm
Højde (metrisk) 19,1 mm
Højde (metrisk) printbart område 19.1 mm