Få mere at vide
Brady™ B-437 Polyvinylfluorid Selvslukkende termiske overførselsetiketter
Artikelnummer. p-7225689
Farve:
Gul
Hvid
Højde (metrisk):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
Etiketter pr. række:
2
3
3 på tværs; 10 ned
4
Bredde (metrisk):
15,2 mm
19,1 mm
22,9 mm
25,4 mm
31,8 mm
Artikelnummer. 11563744
Brand: Brady™ 030164
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Printbare, selvslukkende etiketter til termotransferprintere.
  • Permanent akrylklæber
  • Til glatte og strukturerede overflader
  • Selvslukkende
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Udstanset
Materiale PVF
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Etiketter
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Mærkning af kredsløbskort, mærkning af udstyr, generel identifikation, elektrisk mærkning
Til brug med (udstyr) Flasker, kolber og fade, koniske og store rør, centrifuger, Eppendorf og PCR-rør, hætteglas og rør, hætteglastoppe
Vandret gentagelse (metrisk) 28.6 mm
Etiketter pr. række 3
Mængde 10.000 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -94°F to 275°F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +135 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0033 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.091 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 8.9 mm
Dimensioner (LxB) 22.86 mm (W) x 6.35 mm (H)
Længde (engelsk) 0.25 in.
Bredde (engelsk) 0.9 in.
Bredde (metrisk) 22,9 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 22.9 mm
Højde (engelsk) 0.25 in.
Højde (metrisk) 6,4 mm
Højde (metrisk) printbart område 6.4 mm
Alternativt varenummer THT-2-437-10