Få mere at vide
Brady™ B-437 Polyvinylfluorid Selvslukkende termiske overførselsetiketter
Artikelnummer. 11583744 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Gul
Hvid
Højde (metrisk):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
Etiketter pr. række:
2
3
3 på tværs; 10 ned
4
Bredde (metrisk):
15,2 mm
19,1 mm
22,9 mm
25,4 mm
31,8 mm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Højde (metrisk) Etiketter pr. række Bredde (metrisk)
11583744 Hvid 12,7 mm 3 på tværs; 10 ned 15,2 mm
11563744 Hvid 6,4 mm 3 22,9 mm
11553744 Hvid 6,4 mm 4 19,1 mm
11573744 Hvid 9,5 mm 2 31,8 mm
11503754 Gul 9,5 mm 2 31,8 mm
11513754 Gul 12,7 mm 3 25,4 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11583744 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 030166
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Printbare, selvslukkende etiketter til termotransferprintere.
  • Permanent akrylklæber
  • Til glatte og strukturerede overflader
  • Selvslukkende
Tekniske data
Certificeringer/compliance I overensstemmelse med direktiv 2011/65/EU og 2015/863
Klæbende type Akryl, Permanent
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Stanset udstansning
Materiale PVF
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Mærkning af kredsløbskort, mærkning af udstyr, generel identifikation, elektrisk mærkning
Til brug med (udstyr) BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kerneprintere, i7500
Vandret gentagelse (metrisk) 27.3 mm
Etiketter pr. række 3 på tværs; 10 ned
Mængde 10.000 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til 275 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +135 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0036 tommer
Tykkelse (metrisk) 0.091 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 15.24 mm
Dimensioner (L x B) 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
Længde (engelsk) 0,5 tommer
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 15,2 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 25.4 mm
Højde (engelsk) 0,5 tommer
Højde (metrisk) 12,7 mm
Alternativt varenummer THT-5-437-10