Få mere at vide
Brady™ B-437 Polyvinylfluorid Selvslukkende termiske overførselsetiketter
Artikelnummer. 11553744
Skift visning
Farve:
Gul
Hvid
Højde (metrisk):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
Etiketter pr. række:
2
3
3 på tværs; 10 ned
4
Bredde (metrisk):
15,2 mm
19,1 mm
22,9 mm
25,4 mm
31,8 mm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Højde (metrisk) Etiketter pr. række Bredde (metrisk)
11553744 Hvid 6,4 mm 4 19,1 mm
11563744 Hvid 6,4 mm 3 22,9 mm
11573744 Hvid 9,5 mm 2 31,8 mm
11503754 Gul 9,5 mm 2 31,8 mm
11583744 Hvid 12,7 mm 3 på tværs; 10 ned 15,2 mm
11513754 Gul 12,7 mm 3 25,4 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11553744 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 030163
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Printbare, selvslukkende etiketter til termotransferprintere.
  • Permanent akrylklæber
  • Til glatte og strukturerede overflader
  • Selvslukkende
Tekniske data
Certificeringer/compliance Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Udstanset
Materiale PVF
Produkttype Sikkerhedsmærke
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Mærkning af printkort
Til brug med (udstyr) Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200 , Tagus T300, termiske overførselsprintere, IP300, IP600, BBP85
Vandret gentagelse (metrisk) 20.3 mm
Etiketter pr. række 4
Mængde 10.000 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -94°F to 275°F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +135 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0033 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.091 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 8.9 mm
Dimensioner (L x B) 19.05 mm (W) x 6.35 mm (H)
Længde (engelsk) 0.25 in.
Bredde (engelsk) 0.75 in.
Bredde (metrisk) 19,1 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 19.1 mm
Højde (engelsk) 0.25 in.
Højde (metrisk) 6,4 mm
Alternativt varenummer THT-1-437W-10