Få mere at vide
Brady™ B-437 Polyvinylfluorid Selvslukkende termisk overførselsetikettape
Artikelnummer. p-7225752
Farve:
Gul
Hvid
Artikelnummer. 11593744
Brand: Brady™ 030167
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Printbare, selvslukkende etiketter til termotransferprintere.
  • Permanent akrylklæber
  • Til glatte og strukturerede overflader
  • Selvslukkende
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Kontinuerlig
Materiale PVF
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Etiketter
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Mærkning af kredsløbskort, mærkning af udstyr, elektrisk mærkning, generel identifikation
Til brug med (udstyr) Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200 , Tagus T300, termiske overførselsprintere, IP300, IP600, BBP85
Etiketter pr. række 1
Mængde 1 bånd
Temperaturområde (engelsk) -94°F to 275°F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +135 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0033 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.091 mm
Dimensioner (LxB) 76.20 mm (W) x 91.44 m (L)
Længde (engelsk) 300 ft.
Længde (metrisk) 91.4 m
Bredde (engelsk) 3 in.
Bredde (metrisk) 76.2 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 81.28 mm
Alternativt varenummer THT-21-437