Beskrivelse
- Permanent akrylklæber
- Til glatte og strukturerede overflader
- Selvslukkende
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | I overensstemmelse med direktiv 2011/65/EU og 2015/863 |
| Klæbende type | Akryl, Permanent |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Kontinuerlig |
| Materiale | PVF |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Produkttype | Label |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |