Få mere at vide
Brady™ B-428 metalliseret polyester termisk overføringsetiketter
Artikelnummer. 11583694
Højde (metrisk):
6,4 mm
9,5 mm
11,1 mm
12,7 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
50,8 mm
Etiketter pr. række:
1
2
3
4
5
Lodret gentagelse (metrisk):
8,9 mm
12,1 mm
13,6 mm
15,2 mm
22,2 mm
28,6 mm
34,9 mm
54 mm
Bredde (metrisk):
12,7 mm
19,1 mm
25,4 mm
38,1 mm
50,8 mm
69,9 mm
76,2 mm
101,6 mm
Artikelnummer. 11583694
Brand: Brady™ 030110
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Printbare, metalliserede polyesteretiketter til termotransferprintere.
  • Mat finish
  • Til glatte overflader
  • Varmebestandig med permanent klæbemiddel
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance UL, CSA og AGA godkendt
Klæbende type Permanent akryl
Farve Grå
Slutte Mat
Format Patron (tape)
Materiale Metalliseret polyester
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Sikkerhedsmærke
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Aktiv sporing, kredsløbsmærkning, udstyrsmærkning, data- og telekommunikationsmærkning, generel identifikation, lagermærkning
Til brug med (udstyr) BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kerneprintere
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Model- THT-7-428-3
nr. pr. pakke 3000 Label(s) / Roll
Mængde 3000 etiketter
Form Rektangel
Størrelse 69.85 mm (W) x 31.75 mm (H)
Temperaturområde (engelsk) -40°F to 248°F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +120 °C
Tykkelse (engelsk) 0.0047 in
Tykkelse (metrisk) 0.112 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 34,9 mm
Dimensioner (LxB) 69.85 mm (W) x 31.75 mm (H)
Bredde (engelsk) 2.75 in
Bredde (metrisk) 69,9 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 69.85 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 69.9 mm
Højde (engelsk) 1.25 in
Højde (metrisk) 31,8 mm
Højde (metrisk) printbart område 31.8 mm
Alternativt varenummer THT-7-428-3