Få mere at vide
Brady™ B-428 metalliseret polyester termisk overføringsetiketter
Artikelnummer. 11503714
Skift visning
Højde (metrisk):
6,4 mm
9,5 mm
11,1 mm
12,7 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
50,8 mm
Etiketter pr. række:
1
2
3
4
5
Lodret gentagelse (metrisk):
8,9 mm
12,1 mm
13,6 mm
15,2 mm
22,2 mm
28,6 mm
34,9 mm
54 mm
Bredde (metrisk):
12,7 mm
19,1 mm
25,4 mm
38,1 mm
50,8 mm
69,9 mm
76,2 mm
101,6 mm
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Højde (metrisk) Etiketter pr. række Lodret gentagelse (metrisk) Bredde (metrisk)
11503714 6,4 mm 4 8,9 mm 19,1 mm
11553784 9,5 mm 3 12,1 mm 25,4 mm
11533714 11,1 mm 5 13,6 mm 12,7 mm
11563804 12,7 mm 1 15,2 mm 50,8 mm
11513784 12,7 mm 2 15,2 mm 38,1 mm
11573694 19,1 mm 2 22,2 mm 38,1 mm
11513724 25,4 mm 1 28,6 mm 50,8 mm
11543724 25,4 mm 1 28,6 mm 76,2 mm
11583694 31,8 mm 1 34,9 mm 69,9 mm
11573724 50,8 mm 1 54 mm 76,2 mm
11513814 50,8 mm 1 54 mm 101,6 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11503714 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 030122
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Printbare, metalliserede polyesteretiketter til termotransferprintere.
  • Mat finish
  • Til glatte overflader
  • Varmebestandig med permanent klæbemiddel
Specifikationer
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance UL, CSA og AGA godkendt
Klæbende type Permanent akryl
Farve Grå
Slutte Mat
Format Patron (tape)
Materiale Metalliseret polyester
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Etiketter
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Aktiv sporing, kredsløbsmærkning, udstyrsmærkning, data- og telekommunikationsmærkning, generel identifikation, lagermærkning
Til brug med (udstyr) Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200 , Tagus T300, termiske overførselsprintere, IP300, IP600, BBP85
Vandret gentagelse (metrisk) 20.3 mm
Etiketter pr. række 4
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
Model- THT-1-428-10
nr. pr. pakke 10000 Label(s) / Roll
Mængde 10.000 etiketter
Form Rektangel
Størrelse 19.05 mm (W) x 6.35 mm (H)
Temperaturområde (engelsk) -40°F to 248°F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +120 °C
Tykkelse (engelsk) 0.0047 in
Tykkelse (metrisk) 0.112 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 8,9 mm
Dimensioner (L x B) 19.05 mm (W) x 6.35 mm (H)
Bredde (engelsk) 0.75 in
Bredde (metrisk) 19,1 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 19.05 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 19.1 mm
Højde (engelsk) 0.25 in
Højde (metrisk) 6,4 mm
Højde (metrisk) printbart område 6.4 mm
Alternativt varenummer THT-1-428-10
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.