Få mere at vide
Brady™ B-427 Selvlaminerende vinyltrådmærker
Artikelnummer. p-7225709
Højde (metrisk):
36,5 mm
57,2 mm
95,3 mm
Etiketter pr. række:
1
2
3
Lodret gentagelse (metrisk):
30,2 mm
41,3 mm
60,3 mm
101,6 mm
Artikelnummer. 11533075
Brand: Brady™ 072010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vinyl selvlaminerende etiketter til tråd- og elektrisk mærkning.
  • Permanent akrylklæber
  • Til glatte og strukturerede overflader
  • Til mat finish
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Klæbende type Permanent akryl
Farve Gul, Klarhed
Slutte Mat
Format Udstanset
Materiale Selvlaminerende vinyl
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Etiketter
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Data- og telekommunikationsmærkning, elektrisk mærkning, laboratoriemærkning, lednings- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) Termotransfer printer
Vandret gentagelse (metrisk) 27.31 mm
Etiketter pr. række 3
Mængde 5000 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +70 °C
Tykkelse (engelsk) 0.004 in
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 41,3 mm
Trådmåler 10 AWG til 4 AWG
Dimensioner (LxB) 25.40 mm (W) x 36.50 mm (H)
Bredde (engelsk) 1 in
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 25.4 mm
Højde (engelsk) 1.437 in
Højde (metrisk) 36,5 mm
Højde (metrisk) printbart område 12.7 mm
Alternativt varenummer THT-9-427-10-YL