Beskrivelse
- Permanent akrylklæber
- Til glatte og strukturerede overflader
- Til mat finish
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Farve | Gul, Klarhed |
| Slutte | Mat |
| Format | Stanset udstansning |
| Materiale | Selvlaminerende vinyl |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Produkttype | Label |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Data- og telekommunikationsmærkning, elektrisk mærkning, laboratoriemærkning, lednings- og kabelmærkning |
| Vis mere |