Få mere at vide
Brady™ B-427 Selvlaminerende vinyltrådmærker
Artikelnummer. 11563075 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
36,5 mm
57,2 mm
95,3 mm
Etiketter pr. række:
1
2
3
Lodret gentagelse (metrisk):
30,2 mm
41,3 mm
60,3 mm
101,6 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Etiketter pr. række Lodret gentagelse (metrisk)
11563075 95,3 mm 1 30,2 mm
11533075 36,5 mm 3 41,3 mm
11553075 57,2 mm 1 30,2 mm
11573075 57,2 mm 2 60,3 mm
11543075 95,3 mm 3 101,6 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11563075 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 072013
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Vinyl selvlaminerende etiketter til tråd- og elektrisk mærkning.
  • Permanent akrylklæber
  • Til glatte og strukturerede overflader
  • Til mat finish
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Klæbende type Permanent akryl
Farve Gul, Klarhed
Slutte Mat
Format Stanset udstansning
Materiale Selvlaminerende vinyl
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Data- og telekommunikationsmærkning, elektrisk mærkning, laboratoriemærkning, lednings- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) BBP11; BBP12; i5100; i7100; PR Plus; IP-serien; THT 76 mm kerneprintere; i7500
Etiketter pr. række 1
Mængde 3000 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +70 °C
Tykkelse (engelsk) 0,004 tommer
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 30,2 mm
Trådmåler 1 AWG til 400 MCM
Dimensioner (L x B) 25.40 mm (W) x 95.25 mm (H)
Bredde (engelsk) 1 in
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 25.4 mm
Højde (engelsk) 3,75 tommer
Højde (metrisk) 95,3 mm
Højde (metrisk) printbart område 25.4 mm
Alternativt varenummer THT-65-427-3-YL