Få mere at vide
Brady™ B-427 Selvlaminerende vinyltrådmærker
Højde (metrisk):
36.5 mm
57.2 mm
95.3 mm
Etiketter pr. række:
1
2
3
Lodret gentagelse (metrisk):
30.2 mm
41.3 mm
60.3 mm
101.6 mm
Beskrivelse
- Permanent akrylklæber
- Til glatte og strukturerede overflader
- Til mat finish
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Farve | Gul, Klarhed |
| Slutte | Mat |
| Format | Udstanset |
| Materiale | Selvlaminerende vinyl |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Produkttype | Sikkerhedsmærke |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Data- og telekommunikationsmærkning, elektrisk mærkning, laboratoriemærkning, lednings- og kabelmærkning |
| Vis mere |