Få mere at vide
Brady™ B-427 Selvlaminerende vinyl termiske overføringsetiketter
Artikelnummer. 11579903 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Gul
Hvid, Klarhed
Højde (metrisk):
20 mm
38,1 mm
Lodret gentagelse (metrisk):
26 mm
41,3 mm
Bredde (metrisk):
20 mm
38,1 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Højde (metrisk) Lodret gentagelse (metrisk) Bredde (metrisk)
11579903 Hvid, Klarhed 38,1 mm 41,3 mm 38,1 mm
11524314 Gul 20 mm 26 mm 20 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11579903 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 622025
På lager
Printbare, selvlaminerende vinyletiketter til termotransferprintere.
  • Permanent akrylklæber
  • Til glatte og strukturerede overflader
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance UL anerkendt
Klæbende type Akryl, Permanent
Farve Hvid, Klarhed
Slutte Mat
Format Stanset udstansning
Materiale Selvlaminerende vinyl
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Data- og telekommunikationsmærkning, elektrisk mærkning, laboratoriemærkning
Til brug med (udstyr) BBP11, BBP12, i5100, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm Core Printers, i7500
Etiketter pr. række 1
Mængde 2500 etiketter
Form Firkant
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +70 °C
Tykkelse (engelsk) 0,004 tommer
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 41,3 mm
Trådmåler 10 AWG til 4 AWG
Dimensioner (L x B) 38.10 mm (W) x 38.10 mm (H)
Længde (engelsk) 1,5 in,
Bredde (engelsk) 1,5 in,
Bredde (metrisk) 38,1 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 38.1 mm
Højde (engelsk) 1,5 in,
Højde (metrisk) 38,1 mm
Højde (metrisk) printbart område 12.7 mm
Alternativt varenummer THT-119-427-2.5