Få mere at vide
Brady™ B-427 Selvlaminerende vinyl termiske overføringsetiketter
Artikelnummer. 11524314 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Gul
Hvid, Klarhed
Højde (metrisk):
20 mm
38,1 mm
Lodret gentagelse (metrisk):
26 mm
41,3 mm
Bredde (metrisk):
20 mm
38,1 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Højde (metrisk) Lodret gentagelse (metrisk) Bredde (metrisk)
11524314 Gul 20 mm 26 mm 20 mm
11579903 Hvid, Klarhed 38,1 mm 41,3 mm 38,1 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11524314 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 800538
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Printbare, selvlaminerende vinyletiketter til termotransferprintere.
  • Permanent akrylklæber
  • Til glatte og strukturerede overflader
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL anerkendt
Klæbende type Akryl, Permanent
Farve Gul
Slutte Mat
Format Stanset udstansning
Materiale Selvlaminerende vinyl
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Data- og telekommunikationsmærkning, elektrisk mærkning, laboratoriemærkning
Til brug med (udstyr) BBP11, BBP12, PR Plus, THT 76 mm kerneprintere
Etiketter pr. række 1
Mængde 1000 etiketter
Form Firkant
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +70 °C
Tykkelse (engelsk) 0,004 tommer
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 26 mm
Dimensioner (L x B) 20.00 mm (W) x 20.00 mm (H)
Længde (engelsk) 0,788 tommer
Bredde (engelsk) 0,787 tommer
Bredde (metrisk) 20 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 20 mm
Højde (engelsk) 0,788 tommer
Højde (metrisk) 20 mm
Alternativt varenummer BPTLAB-35-427-YL