Få mere at vide
Brady™ B-423 Termiske overførselsetiketter i polyester
Artikelnummer. 11543804
Højde (metrisk):
3.2 mm
4.8 mm
5.1 mm
6.4 mm
9.5 mm
9.7 mm
10.2 mm
11.1 mm
12.7 mm
19.1 mm
31.8 mm
Etiketter pr. række:
1
2
3
4
5
7
12
Lodret gentagelse (metrisk):
6.4 mm
7.3 mm
7.6 mm
8.9 mm
9.5 mm
12.1 mm
12.7 mm
13.6 mm
15.2 mm
22.2 mm
34.9 mm
Bredde (metrisk):
6.4 mm
9.5 mm
12.7 mm
16.5 mm
17.8 mm
19.1 mm
22.9 mm
25.4 mm
27.9 mm
31.8 mm
34.9 mm
38.1 mm
50.8 mm
69.9 mm
Artikelnummer. 11543804
Brand: Brady™ 030239
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Printbare polyesteretiketter til termotransferprintere.
  • Permanent klæbemiddel
  • Til glatte overflader
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance UL, CSA og AGA godkendt
Klæbende type Permanent akryl
Farve Hvid
Slutte Glans
Format Udstanset
Materiale Polyester (B-423)
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Sikkerhedsmærke
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Stregkodemærkning, kredsløbsmærkning, udstyrsmærkning, generel identifikation, lagermærkning
Til brug med (udstyr) BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kerneprintere
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
Model- THT-53-423-3
nr. pr. pakke 3000 Label(s) / Roll
Mængde 3000 etiketter
Form Rektangel
Størrelse 50.80 mm (W) x 12.70 mm (H)
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +110 °C
Tykkelse (engelsk) 0.003 in
Tykkelse (metrisk) 0.076 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 15.2 mm
Dimensioner (LxB) 50.80 mm (W) x 12.70 mm (H)
Bredde (engelsk) 2 tommer
Bredde (metrisk) 50.8 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 50.80 mm
Højde (engelsk) 0.5 in
Højde (metrisk) 12.7 mm
Alternativt varenummer THT-53-423-3