Få mere at vide
- Home
- Products
- Facilitets sikkerhed og vedligeholdelse
- Etiketter og etiketmaskiner
- Brugerdefinerede fortrykte etiketter
- Brady™ B-423 Termiske overførselsetiketter i polyester
Brady™ B-423 Termiske overførselsetiketter i polyester
Artikelnummer. 16677865
Skift visning
Højde (metrisk):
3,2 mm
4,8 mm
5,1 mm
6,4 mm
9,5 mm
9,7 mm
10,2 mm
11,1 mm
12,7 mm
19,1 mm
31,8 mm
Etiketter pr. række:
1
2
3
4
5
7
12
Lodret gentagelse (metrisk):
6,4 mm
7,3 mm
7,6 mm
8,9 mm
9,5 mm
12,1 mm
12,7 mm
13,6 mm
15,2 mm
22,2 mm
34,9 mm
Bredde (metrisk):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
16,5 mm
17,8 mm
19,1 mm
22,9 mm
25,4 mm
27,9 mm
31,8 mm
34,9 mm
38,1 mm
50,8 mm
69,9 mm
26 product options available for selection
| Artikelnummer. | Højde (metrisk) | Etiketter pr. række | Lodret gentagelse (metrisk) | Bredde (metrisk) |
|---|---|---|---|---|
| 16677865 | 10,2 mm | 1 | 12,7 mm | 50,8 mm |
| 11593764 | 3,2 mm | 2 | 6,4 mm | 38,1 mm |
| 11558254 | 4,8 mm | 1 | 7,3 mm | 25,4 mm |
| 11589053 | 5,1 mm | 1 | 7,6 mm | 12,7 mm |
| 11508264 | 5,1 mm | 1 | 7,6 mm | 16,5 mm |
| 11583704 | 5,1 mm | 4 | 7,6 mm | 16,5 mm |
| 11598254 | 6,4 mm | 1 | 8,9 mm | 19,1 mm |
| 11528264 | 6,4 mm | 1 | 8,9 mm | 22,9 mm |
| 11599053 | 6,4 mm | 1 | 8,9 mm | 25,4 mm |
| 11568254 | 6,4 mm | 1 | 8,9 mm | 31,8 mm |
| 11578254 | 6,4 mm | 1 | 8,9 mm | 34,9 mm |
| 11518264 | 6,4 mm | 1 | 8,9 mm | 50,8 mm |
| 11543714 | 6,4 mm | 2 | 9,5 mm | 31,8 mm |
| 11563784 | 6,4 mm | 2 | 9,5 mm | 34,9 mm |
| 11573704 | 6,4 mm | 3 | 8,9 mm | 22,9 mm |
| 11513714 | 6,4 mm | 12 | 9,5 mm | 6,4 mm |
| 11523804 | 9,5 mm | 2 | 12,1 mm | 31,8 mm |
| 15751427 | 9,5 mm | 3 | 12,1 mm | 25,4 mm |
| 11543814 | 9,5 mm | 4 | 12,1 mm | 17,8 mm |
| 11523784 | 9,5 mm | 7 | 12,1 mm | 9,5 mm |
| 11573794 | 9,7 mm | 2 | 12,7 mm | 27,9 mm |
| 11523714 | 11,1 mm | 5 | 13,6 mm | 12,7 mm |
| 11543804 | 12,7 mm | 1 | 15,2 mm | 50,8 mm |
| 11553704 | 19,1 mm | 2 | 22,2 mm | 38,1 mm |
| 11583794 | 19,1 mm | 4 | 22,2 mm | 19,1 mm |
| 16667865 | 31,8 mm | 1 | 34,9 mm | 69,9 mm |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
16677865
Leverandør
Brady™
Leverandørnr.
030357
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
- Permanent klæbemiddel
- Til glatte overflader
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | UL, CSA og AGA godkendt |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Glans |
| Format | Udstanset |
| Materiale | Polyester (B-423) |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Produkttype | Etiketter |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Stregkodemærkning, kredsløbsmærkning, udstyrsmærkning, generel identifikation, lagermærkning |
| Til brug med (udstyr) | Flasker, kolber og fade, koniske og store rør, centrifuger, Eppendorf og PCR-rør, hætteglas og rør, hætteglastoppe |
| Etiketter pr. række | 1 |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -70 °C |
| Model- | THT-79-423-10 |
| nr. pr. pakke | 10000 Label(s) / Roll |
| Mængde | 10.000 etiketter |
| Form | Rektangel |
| Størrelse | 50.80 mm (W) x 10.16 mm (H) |
| Temperaturområde (engelsk) | -94 °F til +230 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | -70 °C til +110 °C |
| Tykkelse (engelsk) | 0.003 in |
| Tykkelse (metrisk) | 0.076 mm |
| Lodret gentagelse (metrisk) | 12,7 mm |
| Dimensioner (L x B) | 50.80 mm (W) x 10.16 mm (H) |
| Bredde (engelsk) | 2 tommer |
| Bredde (metrisk) | 50,8 mm |
| Bredde (engelsk) Udskrivbart område | 50.80 mm |
| Bredde (metrisk) Printbart område | 50.8 mm |
| Højde (engelsk) | 0.4 in |
| Højde (metrisk) | 10,2 mm |
| Højde (metrisk) printbart område | 10.2 mm |
| Alternativt varenummer | THT-79-423-10 |
| Vis mere Vis mindre |