Få mere at vide
Brady™ B-423 Termiske overførselsetiketter i polyester
Artikelnummer. 16667865
Højde (metrisk):
3,2 mm
4,8 mm
5,1 mm
6,4 mm
9,5 mm
9,7 mm
10,2 mm
11,1 mm
12,7 mm
19,1 mm
31,8 mm
Etiketter pr. række:
1
2
3
4
5
7
12
Lodret gentagelse (metrisk):
6,4 mm
7,3 mm
7,6 mm
8,9 mm
9,5 mm
12,1 mm
12,7 mm
13,6 mm
15,2 mm
22,2 mm
34,9 mm
Bredde (metrisk):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
16,5 mm
17,8 mm
19,1 mm
22,9 mm
25,4 mm
27,9 mm
31,8 mm
34,9 mm
38,1 mm
50,8 mm
69,9 mm
Artikelnummer. 16667865
Brand: Brady™ 030118
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Printbare polyesteretiketter til termotransferprintere.
  • Permanent klæbemiddel
  • Til glatte overflader
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance UL, CSA og AGA godkendt
Klæbende type Permanent akryl
Farve Hvid
Slutte Glans
Format Udstanset
Materiale Polyester (B-423)
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Sikkerhedsmærke
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Stregkodemærkning, kredsløbsmærkning, udstyrsmærkning, generel identifikation, lagermærkning
Til brug med (udstyr) BBP ™81, BradyPrinter i5100, i7100 og PR Plus Series Labelprintere, IP™ Serieprinter, THT 76 mm kerneprintere
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
Model- THT-7-423-3
nr. pr. pakke 3000 Label(s) / Roll
Mængde 3000 etiketter
Form Rektangel
Størrelse 69.85 mm (W) x 31.75 mm (H)
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +110 °C
Tykkelse (engelsk) 0.003 in
Tykkelse (metrisk) 0.076 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 34,9 mm
Dimensioner (LxB) 69.85 mm (W) x 31.75 mm (H)
Bredde (engelsk) 2.75 in
Bredde (metrisk) 69,9 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 69.85 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 69.85 mm
Højde (engelsk) 1.25 in
Højde (metrisk) 31,8 mm
Højde (metrisk) printbart område 31.8 mm
Alternativt varenummer THT-7-423-3