Få mere at vide
Brady™ B-423 Termiske overførselsetiketter i polyester
Artikelnummer. 11578254
Højde (metrisk):
3,2 mm
4,8 mm
5,1 mm
6,4 mm
9,5 mm
9,7 mm
10,2 mm
11,1 mm
12,7 mm
19,1 mm
31,8 mm
Etiketter pr. række:
1
2
3
4
5
7
12
Lodret gentagelse (metrisk):
6,4 mm
7,3 mm
7,6 mm
8,9 mm
9,5 mm
12,1 mm
12,7 mm
13,6 mm
15,2 mm
22,2 mm
34,9 mm
Bredde (metrisk):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
16,5 mm
17,8 mm
19,1 mm
22,9 mm
25,4 mm
27,9 mm
31,8 mm
34,9 mm
38,1 mm
50,8 mm
69,9 mm
Artikelnummer. 11578254
Brand: Brady™ 030509
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Printbare polyesteretiketter til termotransferprintere.
  • Permanent klæbemiddel
  • Til glatte overflader
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance UL, CSA og AGA godkendt
Klæbende type Permanent akryl
Farve Hvid
Slutte Glans
Format Patron (tape)
Materiale Polyester (B-423)
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Sikkerhedsmærke
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Stregkodemærkning, kredsløbsmærkning, udstyrsmærkning, generel identifikation, lagermærkning
Til brug med (udstyr) BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kerneprintere
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
Model- THT-44-423-10
nr. pr. pakke 10000 Label(s) / Roll
Mængde 10.000 etiketter
Form Rektangel
Størrelse 34.93 mm (W) x 6.35 mm (H)
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +110 °C
Tykkelse (engelsk) 0.003 in
Tykkelse (metrisk) 0.076 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 8,9 mm
Dimensioner (LxB) 34.93 mm (W) x 6.35 mm (H)
Bredde (engelsk) 1.375 in
Bredde (metrisk) 34,9 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 34.93 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 34.93 mm
Højde (engelsk) 0.25 in
Højde (metrisk) 6,4 mm
Højde (metrisk) printbart område 6.4 mm
Alternativt varenummer THT-44-423-10