Få mere at vide
Brady™ B-423 Termiske overførselsetiketter i polyester
Højde (metrisk):
3,2 mm
4,8 mm
5,1 mm
6,4 mm
9,5 mm
9,7 mm
10,2 mm
11,1 mm
12,7 mm
19,1 mm
31,8 mm
Etiketter pr. række:
1
2
3
4
5
7
12
Lodret gentagelse (metrisk):
6,4 mm
7,3 mm
7,6 mm
8,9 mm
9,5 mm
12,1 mm
12,7 mm
13,6 mm
15,2 mm
22,2 mm
34,9 mm
Bredde (metrisk):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
16,5 mm
17,8 mm
19,1 mm
22,9 mm
25,4 mm
27,9 mm
31,8 mm
34,9 mm
38,1 mm
50,8 mm
69,9 mm
Descrizione
- Permanent klæbemiddel
- Til glatte overflader
Specifica
Specifica
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | UL, CSA og AGA godkendt |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Glans |
| Format | Udstanset |
| Materiale | Polyester (B-423) |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Produkttype | Sikkerhedsmærke |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vedi altri risultati |