Få mere at vide
Brady™ B-423 Termiske overførselsetiketter i polyester
Artikelnummer. 11523804
Højde (metrisk):
3,2 mm
4,8 mm
5,1 mm
6,4 mm
9,5 mm
9,7 mm
10,2 mm
11,1 mm
12,7 mm
19,1 mm
31,8 mm
Etiketter pr. række:
1
2
3
4
5
7
12
Lodret gentagelse (metrisk):
6,4 mm
7,3 mm
7,6 mm
8,9 mm
9,5 mm
12,1 mm
12,7 mm
13,6 mm
15,2 mm
22,2 mm
34,9 mm
Bredde (metrisk):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
16,5 mm
17,8 mm
19,1 mm
22,9 mm
25,4 mm
27,9 mm
31,8 mm
34,9 mm
38,1 mm
50,8 mm
69,9 mm
Artikelnummer. 11523804
Brand: Brady™ 030237
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Printbare polyesteretiketter til termotransferprintere.
  • Permanent klæbemiddel
  • Til glatte overflader
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance UL, CSA og AGA godkendt
Klæbende type Permanent akryl
Farve Hvid
Slutte Glans
Format Patron (tape)
Materiale Polyester (B-423)
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Etiketter
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Stregkodemærkning, kredsløbsmærkning, udstyrsmærkning, generel identifikation, lagermærkning
Til brug med (udstyr) BBP ™81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200 , Tagus T300, Termotransfer printere
Vandret gentagelse (metrisk) 33 mm
Etiketter pr. række 2
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
Model- THT-29-423-10
nr. pr. pakke 10000 Label(s) / Roll
Mængde 10.000 etiketter
Form Rektangel
Størrelse 31.75 mm (W) x 9.53 mm (H)
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +110 °C
Tykkelse (engelsk) 0.003 in
Tykkelse (metrisk) 0.076 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 12,1 mm
Dimensioner (LxB) 0,375 x 1,25 tommer.
Bredde (engelsk) 1.25 in
Bredde (metrisk) 31,8 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 31.75 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 31.75 mm
Højde (engelsk) 0.375 in
Højde (metrisk) 9,5 mm
Højde (metrisk) printbart område 9.5 mm
Alternativt varenummer THT-29-423-10